N1016
Nimesulide
Sinônimo(s):
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
chave InChI
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves