1442100
USP
Metronidazole benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metronidazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
chave InChI
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3