M1850000
Metronidazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metronidazole
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
159-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)