PHR1052
Metronidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
MTZ, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 603
traceable to Ph. Eur. M1850000
traceable to USP 1442009
família API
metronidazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
159-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Metronidazole is a 5-nitroimidazole derivative that is an effective agent against the diseases caused by anaerobic protozoa and bacteria. It is known to exert radio-sensitizing impact on hypoxic tumour cells.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)