Documentos Principais
BP214
Lidocaína
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Dietilamino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Lignocaína, Xilocaína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
288.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lidocaine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
chave InChI
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Lidocaine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bupivacaine and Adrenaline Injection / Bupivacaine and Epinephrine Injection
  • Lidocaine and Adrenaline Injection / Lidocaine and Epinephrine Injection
  • Mepivacaine Injection
  • Lidocaine Intraocular Injection
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Bloqueador do canal de Na+; antiarrítmico classe IB que é rapidamente absorvido após administração parenteral
    Bloqueador do canal de Na+; antiarrítmico classe IB.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Skull and crossbones
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 3 Oral
    Código de classe de armazenamento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    vibrant-m
    B1160000
    Bupivacaine hydrochloride