Documentos Principais
1366013
USP
Lidocaína
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lidocaína, 2-Dietilamino-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida, Lignocaína, Xilocaína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
288.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lidocaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
chave InChI
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua MSDS e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de cloridrato de lidocaína, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Gel tópico composto de cloridratos de lidocaína, racepinefrina e tetracaína
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueador do canal de Na+; antiarrítmico classe IB que é rapidamente absorvido após administração parenteral
Bloqueador do canal de Na+; antiarrítmico classe IB.
Nota de análise
Esses produtos destinam-se somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3