PHR2572
2,6-Dimetilanilina
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2,6-Xilidina, Cloreto de 2,6-xilidínio
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1605512
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
ropivacaine
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Nc1c(cccc1C)C.[H+]
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)