Documentos Principais
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12ClN
Número CAS:
Peso molecular:
157.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
pf
275 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)