1605497
USP
Ropivacaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ropivacaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
chave InChI
ZKMNUMMKYBVTFN-HNNXBMFYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Heart
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)