Key Documents
1605512
USP
Composto A relacionado à ropivacaína
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6-Dimetilanilina, 2,6-Xilidina, Cloreto de 2,6-xilidínio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.64
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ropivacaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP do composto A relacionado à ropivacaína destinado ao uso em ensaios e testes de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP.
Nota de análise
Esses produtos destinam-se somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.   ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3