PHR2571
Ropivacaine
Sinônimo(s):
Ropivacaine, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1605497
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
ropivacaine
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
chave InChI
ZKMNUMMKYBVTFN-HNNXBMFYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Heart
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)