1605523
USP
Ropivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ropivacaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1
chave InChI
NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fentanyl Citrate and Ropivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Ropivacaine Hydrochloride
- Ropivacaine Hydrochloride Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Heart
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)