PHR1155
Octyldodecanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. O0101000
traceable to USP 1477808
família API
octyldodecanol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
chave InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)