464481
2-Octyl-1-dodecanol
97%
Sinônimo(s):
Octyldodecanol
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
chave InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?