Documentos Principais
1477808
USP
Octyldodecanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CH[(CH2)7CH3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
298.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
octyldodecanol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
chave InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Octyldodecanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)