1019803
USP
Ácido 4-aminobenzoico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
PABA, Vitamina Bx, Vitamina H1
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminobenzoic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
187-189 °C (lit.)
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Aminobenzoic Acid Gel
- Antipyrine and Benzocaine Otic Solution
- Benzocaine
- Benzocaine and Menthol Topical Aerosol®
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Gel
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)