69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.425
p.e.
76-80 °C (lit.)
densidade
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
- Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
- MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?