Documentos Principais
491241
Sigma-Aldrich
N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
1-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D8H3N
Número CAS:
Peso molecular:
93.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
80-81 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
chave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UDCOFZOWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)