Documentos Principais
700274
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(18O)C18O2Na
Peso molecular:
116.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensaio
95% (CP)
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)