Key Documents
5.43897
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
DMF, N,N-Dimetilmetanamida, Dimetilamida de ácido fórmico, DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-679-5
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.03% Water
transmitância
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
0.944 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Água: ≤ 0,03%
Transmissão (em 275 nm): ≥ 65%
Transmissão (em 300 nm): ≥ 90%
Transmissão (em 350 nm): ≥ 99,5%
Transmissão (em 400 nm): ≥ 99,5%
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5