Documentos Principais
33120
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
152-154 °C
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A N,N-dimetilformamida (DMF) é comumente usada como solvente em várias reações orgânicas. A DMF é um solvente útil, empregada no isolamento de clorofila a partir de tecidos vegetais. É um reagente amplamente utilizado na síntese orgânica. Tem muitos papéis em diversas reações, como solvente, agente desidratante, agente redutor e catalisador. É um bloco estrutural multiuso para a síntese de compostos que contêm O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO como grupos funcionais.
Aplicação
A N,N-dimetilaformamida (DMF) pode ser usada como um solvente nos seguintes estudos:
  • Extração de pigmentos contendo clorofila dos tecidos intactos de cotilédones de Cucumis sativus.
  • Isolamento de clorofila a das culturas celulares de algas marinhas unicelulares.4
  • Como agente redutor e solvente para o preparo de nanocristais de Au@Ag do tipo core-shell.
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Embalagem
2,5 l também disponível em garrafas de PE
Outras notas
O artigo número 33120-4X2.5L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 33120-2.5L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 33120-4X2.5L-R será descontinuado. Encomende o frasco único 33120-2.5L-R, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 33120-6X1L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 33120-1L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 33120-6X1L-R será descontinuado. Encomende o frasco único 33120-1L-R, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
R Moran et al.
Plant physiology, 65(3), 478-479 (1980-03-01)
Photosynthetic pigments from etiolated cucumber (Cucumis sativus var. Beit Alpha improved, Hazera Co., Gedera) cotyledons were extracted by direct immersion of the intact cotyledons into the solvent N,N-dimethylformamide (DMF). The solvent is especially efficient when pigment concentration is low; time
Shape-dependent evolution of Au@ Ag core- shell nanocrystals by PVP-assisted N,N-dimethylformamide reduction.
Tsuji M, et al.
Crystal Growth & Design, 8(7), 2528-2536 (2008)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe