Documentos Principais
P6300
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
plastic
silicone
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Drummond Scientific 4-000-200
volume
1-100 mL
Descrição geral
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Informações legais
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)