Documentos Principais
1.02975
SAFC
Sorbitol
FP, liquid, (sorbitol syrup, noncrystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 420
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
D-sorbitol, Sorbit, Sorbitol, Sionon, Sorbo, D-glucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721899
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número E:
E420
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
liquid
viscous liquid
pH
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
pf
98-100 °C (lit.)
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrição geral
Sejam suspensões, emulsões ou soluções, as formas farmacêuticas líquidas orais oferecem diversas vantagens: Elas permitem a dosagem individual, são fáceis de serem engolidas e adequadas para aplicações pediátricas ou geriátricas. Por outro lado, os formuladores enfrentam desafios consideráveis no que se refere à solubilidade, estabilidade do IFA em sistemas aquosos ou gosto que muitas vezes podem fazer a diferença decisiva. Nosso extenso portfólio de produtos abrange todos os excipientes necessários para formulações líquidas orais, como solventes e tensoativos, flavorizantes, reguladores de pH e tampões, conservantes e produtos para melhoria da viscosidade.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sorbitol é um álcool açucarado amplamente utilizado como adoçante em formulações farmacêuticas líquidas orais, além do uso como agente de volume, substituto de açúcar ou umectante em cosméticos, alimentos e bebidas. O sorbitol não cristalizante é usado principalmente como umectante e como plastificante para cápsulas gelatinosas moles.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1