1.15965
Amberlite™ IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Sinônimo(s):
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ion exchanger Amberlite™ IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
Formulário
resin
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
Matriz
PS-DVB
mixed-bed
tamanho de partícula
300-1180 μm
técnica de separação
mixed mode
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.7 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 95 %
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3