Documentos Principais
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Nível de qualidade
Formulário
resin
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SCX
tamanho de partícula
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
densidade
1.28 g/cm3
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5