44425
Amberlite™ HPR4811 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Sinônimo(s):
Amberlite™ HPR4811 chloride form
About This Item
Produtos recomendados
product name
Amberlite™ HPR4811 Cl Anion Exchange Resin, Anion Exchange Resin
forma
solid
umidade
48-58%
perda
~55% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
trimethylbenzylammonium functional group
tamanho de partícula
25-30 mesh
500-600 μm
capacidade
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)