Key Documents
1.12130
Supelco
Brometo de dimídio
for surfactant tests
Sinônimo(s):
Brometo de dimídio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
380.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-256-7
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
forma
solid
composição
dye content, ≥95% spectrophotometric assay
perda
≤5% loss on drying, 110°C
pf
242 °C
densidade volumétrica
380 kg/m3
λmax
523-528 nm in methanol
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
chave InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Uma comparação das especificidades do par de base de três medicamentos fenantridínicos usando a espectroscopia de solução.: Este estudo avalia a especificidade de três medicamentos fenantridínicos, incluindo brometo de dimídio, na ligação com pares de base de DNA por meio de técnicas de espectroscopia de solução. A pesquisa oferece percepções significativas sobre as interações no nível molecular, fornecendo informações valiosas para os químicos envolvidos no design de medicamentos e nos estudos de interação de DNA (Dougherty G, 1982).
Nota de análise
Teor de corante (por espectrofotometria): ≥ 95%
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Absorção máxima λmáx. (metanol): 523-528 nm
Abs. específica A 1%/1 cm(λmáx; 0,0005%; metanol): 168-177
Teste por TLC: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 5%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3