Documentos Principais
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Sinônimo(s):
strong cation exchange resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome do produto
AmberLite FPA66 Anion Exchange Resin free base,
Formulário
beads
Nível de qualidade
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
umidade
40-46%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Grupo ativo da matriz
polyamine functional group
tamanho de partícula
300-1200 μm
50-125 mesh
pH operacional
0-7
capacidade
1.35 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Specifications:
Aplicação
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Weakly basic anion exchange resin for deashing and mixed bed polishing of high fructose corn syrups. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)