Documentos Principais
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
96%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6F4CO2H · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
chave InChI
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
363855-1G
363855-5G4061831819915