C9891
Colagenase
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubilidade
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Adequada para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?