Documentos Principais
C0255
Sigma-Aldrich
Colagenase
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
peso molecular
68-130 kDa
purificado por
chromatography
solubilidade
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
atividade externa
Clostripain ≤2.0 U/mg
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Collagenase from Clostridium histolyticum comprises of collagenases G and H. Collagenase has N-terminal activator domain and C-terminal peptidase domain. The collagen binding domains (CBD) and polycystic kidney disease-like (PKD-like) domain resides in the peptidase domain. The collagenase module undergoes structural changes upon calcium binding.
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • for the recovery of neutrophils from collagen gels
  • for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells
  • for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. It may be used for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human adult/fetal brain, lung and many other tissues. It may also be used in liver and kidney perfusion studies, for the digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and for hepatocyte preparation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Crude collagenases are mixtures of enzymes (mostly proteases) secreted by C. histolyticum. Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa.
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Embalagem
Product sold on the basis of collagen digestion units (CDU).
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Nota de preparo
Collagenase may be dissolved in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37 °C) at 0.05-0.1 mg/mL concentration.
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Colagenase 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C2014
Colagenase
Colagenase lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9697
Colagenase
Colagenase suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C7926
Colagenase
Colagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sigma-Aldrich
C9891
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8051
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8176
Colagenase
Invasive trophoblast promote stromal fibroblast decidualization via Profilin 1 and ALOX5
Menkhorst EM, et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017)
Electrophoretic cytopathology resolves ERBB2 forms with single-cell resolution
Kang CC, et al.
npj precision oncology, 2(1), 10-10 (2018)
Solution structure of clostridial collagenase H and its calcium-dependent global conformation change
Ohbayashi N, et al.
Biophysical Journal, 104(7), 1538-1545 (2013)
V Pendaries et al.
Gene therapy, 17(7), 930-937 (2010-04-09)
Recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB) is a severe genodermatosis caused by loss-of-function mutations in COL7A1 encoding type VII collagen, the component of anchoring fibrils. As exogenous type VII collagen may elicit a deleterious immune response in RDEB patients during upcoming
Structural stability enhancement of full-length clostridial collagenase by calcium ions
Ohbayashi N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-00808 (2012)