F3520
Anti-von Willebrand Factor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Von Willebrand Factor Antibody, Von Willebrand Factor Antibody - Anti-von Willebrand Factor antibody produced in rabbit, Anti-Factor VIII-Related Antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tissue (Indirect Immunoperoxidase Labeling)
indirect immunofluorescence: 1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VWF(7450)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis and immunostaining
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- indirect immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2