MAB1904
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, AL-2
Sinônimo(s):
laminin alpha1, laminin beta1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody, cross region, clone AL-2, clone AL-2, Chemicon®, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AL-2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lama1(16772)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
An independent laboratory (Schèele, S., 2006) has verified anti-laminin clone AL-2 to work using immunofluorescence techniques on mouse muscle tissue, including both transgenic and wild-type tissues.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1