C9672
Monoclonal Anti-Neural Cell Adhesion Molecule antibody produced in mouse
clone NCAM-0B11, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CD56-CY, Anti-NCAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NCAM-0B11, monoclonal
peso molecular
antigen 140-180 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using cells and tissues
western blot: 1:100 using a freshly prepared extract from newborn and adult rat brain, or rat cerebral cortex extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAM1(4684) , NCAM2(4685)
rat ... Ncam1(24586) , Ncam2(288280)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (3 papers)
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?