Documentos Principais
AB5032
Sigma-Aldrich
Anticorpo de molécula de adesão celular antineural
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
CD56 antigen, antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, chicken, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAM1(4684)
Descrição geral
A superfamília de imunoglobulinas de moléculas de adesão celular está relacionada às proteínas das imunoglobulinas por estrutura. A família contém mais de 100 membros, que incluem ICAM (molécula de adesão intercelular), NCAM (molécula de adesão de células neurais) e NgCAM (molécula de adesão de células neurogliais). Tanto o NCAM quanto o NgCAM são moléculas de adesão independentes de cálcio. NCAM, o primeiro CAM a ser caracterizado, é expresso em todos os neurônios desde o início do desenvolvimento. Liga-se homofilicamente ao NCAM em células adjacentes e tem uma variedade de funções durante o desenvolvimento neural. Uma dessas funções importantes é manter unidas as neurites em desenvolvimento durante o crescimento dos neurônios e a formação de conexões neurais. As propriedades adesivas do NCAM são moduladas durante o desenvolvimento e plasticidade pela presença do carboidrato regulado, ácido polisiálico (PSA). A adição pós-traducional de PSA ligado a alfa-2,8 (NCAM-PSA) parece contribuir para a plasticidade sináptica durante a aprendizagem e a formação da memória e para os mecanismos de regeneração nervosa.
O identificador de proteína P13592 atribuído anteriormente foi mesclado com o P13591. Detalhes completos podem ser encontrados no banco de dados UniProt.
Especificidade
Espera-se que haja reação cruzada com frangos, humanos e ratos.
Molécula de adesão de células neurais (NCAM). MW é 200-250 kDa; quando tratado com neuraminidase, 140-180 kDa. Um produto de decomposição de 160 kDa também pode ser visível.
Imunogênio
Frango altamente purificado por NCAM
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte a molécula de adesão de células neurais usando este anticorpo anti-molécula de adesão de células neurais validado para uso em ELISA, IF, IH, FUNC & WB.
Imuno-histoquímica:
Foi demonstrado que um lote anterior funciona com uma ampla gama de fixadores. Irá detectar NCAM de frango usando uma concentração de 1 μg/ml e NCAM de camundongo usando uma concentração de 2 μg/ml.
Imunofluorescência:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em Imunofluorescência.
Bloqueio de funções:
Um lote anterior deste anticorpo foi utilizado no bloqueio de funções.
ELISA:
Foram utilizados 0,3 μg/ml de um lote anterior.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Cones de crescimento & Orientação do axônio
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise por Western blot: Uma diluição 1:1000 deste lote detectou NCAM em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
MW é 200-250 kDa; quando tratado com neuraminidase, 140-180 kDa Um produto de degradação de 160 kDa também pode ser visível.
forma física
Policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS sem conservantes.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Membrana cerebral de camundongo tratada com neuraminidase.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Differential expression of chemokines in inflammatory myopathies
De Bleecker, JL et al.
Neurology, 58, 1779-1785 (2002)
Yutaka Maruyama et al.
PloS one, 7(4), e34489-e34489 (2012-04-19)
Recently, we reported that calcium-sensing receptor (CaSR) is a receptor for kokumi substances, which enhance the intensities of salty, sweet and umami tastes. Furthermore, we found that several γ-glutamyl peptides, which are CaSR agonists, are kokumi substances. In this study
Muscle regeneration, inflammation, and connective tissue expansion in canine inflammatory myopathy
Salvadori, C. et al.
Muscle and Nerve, 31, 192-198 (2005)
Protein kinase A activation promotes plasma membrane insertion of DCC from an intracellular pool: A novel mechanism regulating commissural axon extension.
Bouchard, JF; Moore, SW; Tritsch, NX; Roux, PP; Shekarabi, M; Barker, PA; Kennedy, TE
The Journal of Neuroscience null
Afshin Mosahebi et al.
Experimental neurology, 173(2), 213-223 (2002-02-02)
Transplantation of allogeneic Schwann cells (SC) would make it feasible to reconstruct immediately peripheral nerve defects, compared to using autologous SC; however, this treatment modality has not been adequately evaluated. The aim of this study was to characterize and compare