MAB5272
Anti-Neural Cell Adhesion Molecule L1 Antibody, clone 324
clone 324, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
CD171, N-CAM L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
324, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
20 μg/mL was used on a previous lot.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL was used on a previous lot. Cells must be fixed with methanol for 10 minutes at -20°C in the middle log phase.
Immunohistochemistry: Clone 324 is sensitive to fixation. Fresh frozen, acetone or -20C methanol fixed tissues are recommended. Traditional 4% PFA typically does not work well. Other fixatives have not been tested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2