AV31464
Anti-OLIG2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-BHLHB1, Anti-OLIGO2, Anti-Oligodendrocyte lineage transcription factor 2, Anti-PRKCBP2, Anti-RACK17
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-OLIG2 (AB2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, dog, guinea pig, horse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Rabbit Anti-OLIG2 (AB2) antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, and bovine OLIG2.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)