Documentos Principais
MAB377X
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiNeuN, clone A60, conjugado com Alexa Fluor488
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O anticorpo NeuN (núcleos NEUronais; clone A60) reconhece especificamente a proteína NeuN que se liga ao DNA, específica para neurônios, que está presente na maioria dos tipos celulares neuronais do SNC e SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos, alguns neurônios não são reconhecidos pela NeuN em todas as idades: alguns exemplos incluem as células retinianas da camada nuclear interna da retina, células de Cajal-Retzius, células de Purkinje, neurônios do núcleo olivário inferior e dentado e células ganglionares simpáticas (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). A proteína NeuN, detectada de forma imuno-histoquímica, aparece pela primeira vez nos momentos do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio (Mullen et al., 1992). A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre proteínas isoladas dos núcleos purificados e de extrato de cérebro total em immunoblots (Mullen et al., 1992).
Especificidade
Proteína nuclear específica de neurônios de vertebrados chamada NeuN (núcleos neuronais). O MAB377X reage com a maioria dos tipos celulares neuronais em todo o sistema nervoso de camundongos, inclusive no cerebelo, córtex cerebral, hipocampo, tálamo, medula espinhal e neurônios do sistema nervoso periférico, incluindo gânglios da raiz dorsal, gânglios da cadeia simpática e gânglios entéricos. A coloração imuno-histoquímica ocorre principalmente no núcleo dos neurônios, com coloração mais clara no citoplasma. Os poucos tipos celulares que não reagem com MAB377X incluem células de Purkinje, mitrais e fotorreceptoras.
Do ponto de vista de desenvolvimento, a imunorreatividade é observada pela primeira vez logo depois de os neurônios terem se tornado pós-mitóticos. Não foi observada coloração em zonas proliferativas.
O anticorpo é um excelente marcador para neurônios em culturas primárias e em células P19 estimuladas com ácido retinoico. É útil também para identificar neurônios em transplantes.
Imunogênio
Núcleos de células purificadas de cérebro de camundongo.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1:100 em tecido cerebral de rato (fixado em paraformaldeído) e camundongo (fixado em paraformaldeído, antígeno recuperado).
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiNeuN, clone A60, conjugado com Alexa Fluor488 é um anticorpo contra NeuN para uso em IH.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
forma física
Imunoglobulina purificada conjugada com Alexa Fluor 488. Líquido em tampão fosfato com 15 mg/ml de BSA como estabilizante e 0,1% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Manter por 6 meses a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral, a maioria dos tipos de células neuronais em todo o sistema nervoso de adultos
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor é uma marca comercial registrada da Molecular Probes, Inc.
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Impairment of retrograde neuronal transport in oxaliplatin-induced neuropathy demonstrated by molecular imaging.
Schellingerhout, D; LeRoux, LG; Hobbs, BP; Bredow, S
Testing null
Non-Gaussian diffusion imaging for enhanced contrast of brain tissue affected by ischemic stroke.
Grinberg, F; Farrher, E; Ciobanu, L; Geffroy, F; Le Bihan, D; Shah, NJ
Testing null
The high-mobility group box-1 nuclear factor mediates retinal injury after ischemia reperfusion.
Dvoriantchikova, G; Hernandez, E; Grant, J; Santos, AR; Yang, H; Ivanov, D
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Ultrastructure of human embryonic stem cells and spontaneous and retinoic acid-induced differentiating cells.
Sung-Hye Park, Seong Hoe Park, Myeong-Cherl Kook, Eun-Young Kim, Sepill Park, Jin Ho Lim
Ultrastructural Pathology null
Inhibition of the striatal specific phosphodiesterase PDE10A ameliorates striatal and cortical pathology in R6/2 mouse model of Huntington's disease.
Giampa, C; Laurenti, D; Anzilotti, S; Bernardi, G; Menniti, FS; Fusco, FR
Testing null