Documentos Principais
MAB377C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiNeuN, clone A60, conjugado com Cy3
clone A60, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O anticorpo NeuN (núcleos NEUronais; clone A60) reconhece especificamente a proteína NeuN que se liga ao DNA, específica para neurônios, que está presente na maioria dos tipos celulares neuronais do SNC e SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos, embora alguns neurônios não sejam reconhecidos pela NeuN em todas as idades: alguns exemplos incluem as células retinianas da camada nuclear interna da retina, células de Cajal-Retzius, células de Purkinje, neurônios do núcleo olivário inferior e dentado e células ganglionares simpáticas (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). A proteína NeuN, detectada de forma imuno-histoquímica, aparece pela primeira vez nos momentos do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio (Mullen et al., 1992). A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre proteínas isoladas dos núcleos purificados e extrato de cérebro total em immunoblots (Mullen et al., 1992).
Especificidade
Os NeuN (ou núcleos neuronais) reagem com a maioria dos tipos celulares neuronais em todo o sistema nervoso de camundongos, inclusive no cerebelo, córtex cerebral, hipocampo, tálamo, medula espinhal e neurônios do sistema nervoso periférico, incluindo gânglios da raiz dorsal, gânglios da cadeia simpática e gânglios entéricos.
Imunogênio
Núcleos de células purificadas de cérebro de camundongo.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte NeuN usando este anticorpo antiNeuN, clone A60, conjugado com Cy3, validado para uso em IC.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por imuno-histoquímica em células E18 do córtex primário de ratos.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:100 deste anticorpo detectou NeuN em células E18 do córtex primário de ratos.
Descrição-alvo
O anticorpo precursor não conjugado (N.º do cat. MAB377) tem um peso molecular observado na faixa de 46-48 kDa e, possivelmente, outra banda em cerca de 66 kDa
forma física
IgG1 monoclonal de camundongo purificada e conjugada com Cy3 em PBS, com azida sódica 0,1% e 15 mg/ml de BSA.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2-8 °C, ao abrigo da luz, em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Neurônios E18 do córtex primário de ratos.
Outras notas
Foi demonstrado que o anticorpo anti-NeuN não conjugado funciona em diversas espécies, incluindo humanos, camundongos, furões, galinhas e aves.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Judith Niesen et al.
iScience, 26(9), 107501-107501 (2023-08-23)
The zinc-finger transcription factor GLI2 is frequently amplified in childhood medulloblastoma of the Sonic-hedgehog type (SHH-MB), with or without amplification of NMYC or deletion of TP53. Despite the aggressive tumor behavior, tumorigenesis is not well understood, and adequate mouse models
Kyla Brown et al.
Human molecular genetics, 25(3), 558-570 (2015-12-10)
Rett syndrome is caused by mutations in the X-linked MECP2 gene, which encodes a chromosomal protein that binds to methylated DNA. Mouse models mirror the human disorder and therefore allow investigation of phenotypes at a molecular level. We describe an
Lucas F R Nascimento et al.
Diabetes, 65(3), 673-686 (2015-10-30)
Apoptosis of hypothalamic neurons is believed to play an important role in the development and perpetuation of obesity. Similar to the hippocampus, the hypothalamus presents constitutive and stimulated neurogenesis, suggesting that obesity-associated hypothalamic dysfunction can be repaired. Here, we explored
Larissa M G Cassiano et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 272-272 (2022-11-16)
Thiamine (vitamin B1) is a cofactor for enzymes of central energy metabolism and its deficiency (TD) impairs oxidative phosphorylation, increases oxidative stress, and activates inflammatory processes that can lead to neurodegeneration. Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS) is a consequence of chronic TD
Sangjune Kim et al.
Neuron, 103(4), 627-641 (2019-07-01)
Analysis of human pathology led Braak to postulate that α-synuclein (α-syn) pathology could spread from the gut to brain via the vagus nerve. Here, we test this postulate by assessing α-synucleinopathy in the brain in a novel gut-to-brain α-syn transmission