Documentos Principais
MAB377A5
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN, clone A60, conjugado com Alexa Fluor 555
clone A60, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinônimo(s):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 555
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O anticorpo NeuN (núcleos NEUronais; clone A60) reconhece especificamente a proteína NeuN que se liga ao DNA, específica para neurônios, que está presente na maioria dos tipos celulares neuronais do SNC e SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos, embora alguns neurônios não sejam reconhecidos pela NeuN em todas as idades: alguns exemplos incluem as células retinianas da camada nuclear interna da retina, células de Cajal-Retzius, células de Purkinje, neurônios do núcleo olivário inferior e dentado e células ganglionares simpáticas (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). A proteína NeuN, detectada de forma imuno-histoquímica, aparece pela primeira vez nos momentos do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio (Mullen et al., 1992). A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre proteínas isoladas dos núcleos purificados e de extrato de cérebro total em immunoblots (Mullen et al., 1992).
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou NeuN em crioseções de cérebro de camundongo adulto.
Esse anticorpo anti-NeuN, clone A60, Conjugado Alexa Fluor 555 é validado para uso em ICC, IHC para a detecção de NeuN.
Qualidade
Avaliado por imuno-histoquímica em células E18 do córtex primário de ratos.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:100 deste anticorpo detectou NeuN em células E18 do córtex primário de ratos.
Descrição-alvo
O anticorpo original não conjugado (nº n.º do cat. MAB377) tem um peso molecular observado na faixa de 46-48 kDa e, possivelmente, outra banda em cerca de 66 kDa
Outras notas
Foi demonstrado que o anticorpo anti-NeuN não conjugado funciona em diversas espécies, incluindo humanos, furões, galinhas e aves.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Madeleine Reilly et al.
Scientific reports, 12(1), 9493-9493 (2022-06-11)
There is an urgent need to develop disease-modifying therapies to treat neurodegenerative diseases which pose increasing challenges to global healthcare systems. Prion diseases, although rare, provide a paradigm to study neurodegenerative dementias as similar disease mechanisms involving propagation and spread
Ángeles Montilla-García et al.
Neuropharmacology, 125, 231-242 (2017-08-02)
Grip strength deficit is a measure of pain-induced functional disability in rheumatic disease. We tested whether this parameter and tactile allodynia, the standard pain measure in preclinical studies, show parallels in their response to analgesics and basic mechanisms. Mice with
Corey G Duke et al.
eNeuro, 7(1) (2019-12-28)
Blue wavelength light is used as an optical actuator in numerous optogenetic technologies employed in neuronal systems. However, the potential side effects of blue light in neurons has not been thoroughly explored, and recent reports suggest that neuronal exposure to
Anna-Kate Fowler et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43533-43542 (2012-11-03)
The brain is one of the major targets of chronic alcohol abuse. Yet the fundamental mechanisms underlying alcohol-mediated brain damage remain unclear. The products of alcohol metabolism cause DNA damage, which in conditions of DNA repair dysfunction leads to genomic
Jaycie L Loewen et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(4), 366-378 (2016-03-06)
It is estimated that 30%-40% of epilepsy patients are refractory to therapy and animal models are useful for the identification of more efficacious therapeutic agents. Various well-characterized syndrome-specific models are needed to assess their relevance to human seizure disorders and