MAB3402X
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody, clone GA5, Alexa Fluor™ 488
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GFAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
reatividade de espécies
human, chicken, pig, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2