Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
MAB360
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiproteína fibrilar glial ácida, clone GA5
ascites fluid, clone GA5, Chemicon®
Sinônimo(s):
GFAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
A proteína fibrilar glial ácida é um filamento intermediário de classe III. A GFAP é o principal componente de filamentos intermediários em astrócitos e serve como um marcador celular específico que distingue astrócitos diferenciados de outras células da glia durante o desenvolvimento do sistema nervoso central.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
Proteína fibrilar glial ácida. Em western blots de extratos de uma linhagem celular de glioma humano (U33CG/343MG), o MAB360 reconhece uma banda em aproximadamente 51 kDa correspondente à GFAP (Debus, 1983). Por imuno-histoquímica ele reconhece astrócitos e as células da glia de Bergmann, gliomas e outros tumores derivados de células gliais. Não apresenta reatividade cruzada com vimentina.
Imunogênio
GFAP purificada da medula espinhal de suínos.
Aplicação
Imunocitoquímica:
um lote anterior foi usado em células de mamíferos em cultura.
Imuno-histoquímica (parafina):
uma diluição de 1:400-1:800 de um lote anterior foi usada em cortes de cérebro (cérebro ou cerebelo) de rato e cérebro humano fixados em álcool e embebidos em parafina.
Immunoblotting: uma diluição de 1:1000 de um lote anterior foi usada.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiproteína fibrilar glial ácida, clone GA5, detecta o nível de proteína fibrilar glial ácida e foi publicado e validado para uso em IC, IH, IH(P) e WB com mais de 65 citações do produto.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1000 deste lote detectou GFAP em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
Aprox. 51 kDa
Ligação
Substitui: 04-1031; 04-1062
forma física
IgG1 monoclonal de camundongo líquida e não purificada em tampão contendo azida sódica 15 mM.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: astrócitos, tecido cerebral (massa branca), medula espinhal, retina cultivados
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
O Nesic et al.
Neuroscience, 143(3), 779-792 (2006-11-01)
The effect of spinal cord injury (SCI) on the expression levels and distribution of water channel aquaporin 4 (AQP4) has not been studied. We have found AQP4 in gray and white matter astrocytes in both uninjured and injured rat spinal
Auto-catalytic ceria nanoparticles offer neuroprotection to adult rat spinal cord neurons.
Das, M; Patil, S; Bhargava, N; Kang, JF; Riedel, LM; Seal, S; Hickman, JJ
Biomaterials null
Expression of leptin and leptin receptor isoforms in the rat and human carotid body.
Porzionato A, Rucinski M, Macchi V, Stecco C, Castagliuolo I, Malendowicz LK, De Caro R
Brain Research null
Cellular organization of adult neurogenesis in the Common Marmoset.
Bunk, Eva C, et al.
Aging Cell, 10, 28-38 (2011)
L-M Chen et al.
Neuroscience, 151(2), 374-385 (2007-12-07)
NCBE (SLC4A10) is a member of the SLC4 family of bicarbonate transporters, several of which play important roles in intracellular-pH regulation and transepithelial HCO(3)(-) transport. Here we characterize a new antibody that was generated in rabbit against a fusion protein