Documentos Principais
AB5220
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteína 43 associada ao crescimento (GAP-43)
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Neuromodulin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAP43(2596)
Descrição geral
A GAP-43, um marcador comum de diferenciação de neurônios, é expressa em níveis elevados por neurônios em desenvolvimento ou regeneração durante o crescimento do axônio. Embora a GAP-43 seja uma proteína de membrana integral associada à superfície citoplasmática dos cones de crescimento axonal (e sinapses), ela está ausente nos cones de crescimento dendrítico. No cérebro adulto, a GAP-43 é encontrada em alta concentração em áreas pré-sinápticas onde acredita-se que a formação de memória ocorra, como córtex frontal, sistema límbico e hipocampo. A fosforilação da GAP-43 pela PKC (na Ser41 da GAP-43 humana, de camundongo, rato e bovina ou na Ser42 da GAP-43 de galinha e Xenopus) está especificamente correlacionada com certas formas de plasticidade sináptica.
Especificidade
Reage em menor grau com ratos, humanos, bovinos e galinhas. Não foram testadas outras espécies.
Reconhece a proteína 43 associada ao crescimento (GAP-43).
Imunogênio
GAP-43 de rato recombinante (sequência completa).
Aplicação
Imuno-histoquímica:
Uma diluição de 1:1.000 de um lote anterior foi usada em seções de tecido fixadas com 4% de paraformaldeído / PBS ou 3% de paraformaldeído / 0,1% de glutaraldeído / PBS.
Imunocitoquímica:
Foi utilizada uma diluição de 1:1.000 de um lote anterior em neurônios do hipocampo em cultura e células PC12 estimuladas com NGF.
Imunoprecipitação:
usou-se diluição de 1:100 de um lote anterior.
ELISA:
usou-se diluição de 1:2.000 de um lote anterior.
O anticorpo anti-proteína associada ao crescimento 43 (GAP-43) é um anticorpo contra a proteína 43 associada ao crescimento (GAP-43) para uso em ELISA, IC, IH, IP & WB.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise por Western Blot: Uma diluição de 1:500 deste lote detectou a Proteína Associada ao Crescimento 43 em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
23,6 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS com 0,01% de azida sódica como conservante.
Formato: Purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável até 6 meses a partir da data de recebimento a -20 ºC em alíquotas não diluídas.
Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento. Durante o envio, pequenos volumes do produto ocasionalmente ficarão presos na vedação do frasco do produto. Para produtos com volumes de 200 µl ou menos, recomendamos bater suavemente o frasco em uma superfície dura ou centrifugá-lo brevemente em uma centrífuga de bancada para desalojar qualquer líquido na tampa do’ recipiente.
Nota de análise
Controle
Tecido ganglionar da raiz dorsal de rato que foi submetido a uma ligadura do nervo espinhal, neurônios cultivados.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
A single exposure to bisphenol A alters the levels of important neuroproteins in adult male and female mice.
Henrik Viberg,Iwa Lee
Neurotoxicology null
Exposure to polybrominated diphenyl ethers 203 and 206 during the neonatal brain growth spurt affects proteins important for normal neurodevelopment in mice.
Henrik Viberg, H Viberg
Toxicological Sciences null
Mouse glioma gene expression profiling identifies novel human glioma-associated genes.
David H Gutmann, Zhi-yong Huang, Nicole M Hedrick, Hao Ding, Abhijit Guha, Mark A Watson
Annals of Neurology null
LacZ-expressing olfactory ensheathing cells do not associate with myelinated axons after implantation into the compressed spinal cord.
Boyd, J G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101, 2162-2166 (2004)
Cell adhesion molecule L1 promotes neurite outgrowth of septal neurons.
Frappe, Isabelle, et al.
Journal of Neuroscience Research, 75, 667-677 (2004)