G9264
Monoclonal Anti-Growth Associated Protein-43 antibody produced in mouse
clone GAP-7B10, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-GAP-43
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GAP-7B10, monoclonal
peso molecular
antigen 46 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAP43(2596)
mouse ... Gap43(14432)
rat ... Gap43(29423)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining of tissue sections from the prefrontal cortex and hippocampus of rat pups to recognize an epitope present on kinase C domain in the N terminal of GAP-43 protein
- immunohistochemistry at a working dilution of 1:3000 using sections from fetal and adult brains of mice
- immunofluorescence at a working dilution of 1:4000 using 8μm sections of mice brain
- western blotting using hippocampal lysates from rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2