AB5312
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
GAP-43, Neuromodulin, B-50
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, monkey, rat, feline, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAP43(2596)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immuohistochemistry: 1:2,000 on coronal sections of adult visual cortex (McIntosh and Parkinson, 1990). AB5312 has been used to stain GAP-43 in 4% paraformaldehyde-fixed paraffin-embedded tissue sections of mouse olfactory bulb (Legrier, 2001).
Western blot: 1:500 - 1:1,000. Detects a single band at approximately 50 kDa on western blots of protein extracts from adult visual cortex (McIntosh and Parkinson, 1990).
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat dorsal root ganglion tissue that has been subjected to a spinal nerve ligation, cultured neurons
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2