MAB2120Z
Anti-NCAM Antibody, extracellular, clone ERIC-1, Azide free
clone ERIC-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NeuralCellAdhesionMolecule, CD56, MAB2120
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ERIC-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for flow cytometry
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCAM1(4684)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: Recognizes 120, 140, and 180 kDa NCAM isoforms.
ELISA: 80 ng/mL
Does not work in flow cytometry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Neurofilament & Neuron Metabolism
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Recommended positive control tissue: Neuroblastoma
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2