C7706
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein−Cy3™ antibody produced in mouse
clone P5D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5D4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:10,000 using COS-7 cells transfected with a VSV-G tagged vinculin construct
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in studies applying
- microinjection of antibody
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais