MAB1924-C
Anti-Laminin alpha5 Antibody, clone 4C7 (Ascites Free)
clone 4C7, from mouse
Sinônimo(s):
Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C7, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA5(3911)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neutralizing Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in adhesion of sickle cell patients (Hb SS) red blood cells (RBCs) to human placental laminin-coated surface (Lee, S.P., et al. (1998). Blood. 92(8):2951-2958).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in recombinant human (rh) Laminin-10 ( 5 1 1) and Laminin-11 ( 5 2 1), but not Laminin-8 ( 4 1 1) (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Laminin alpha 5 in immunoreactivity in human skin and kidney cryosections (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Laminin alpha 5 in Laminin-10 ( 5 1 1) from A549 culture medium (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Cell Structure
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated Laminin alpha 5 in 500 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1