SAB4200746
Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody, Mouse monoclonal
clone C3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-AFP, Anti-Alpha-1-fetoprotein, Anti-Alpha-fetoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~74 kDa
reatividade de espécies
human, canine, porcine
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AFP(174)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)