WH0000174M1
Monoclonal Anti-AFP antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FETA, Anti-HPAFP, Anti-alpha-fetoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AFP(174)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
CCTSSYANRRPCFSSLVVDETYVPPAFSDDKFIFHKDLCQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLEAVIADFSGLLEKCCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0000174M1-100UG | 4061832741703 |